5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-7-azaindole-3-carboxylic acid
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 115 CHF
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09965908
CAS-Nummer: 849068-61-7