tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl azetidin-3-yl(methyl)carbamate hydrochloride
OR308031-25G
APOSOR308031-25GEA 207 CHF
APOSOR308031-25G
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Formel: C₉H₁₉ClN₂O₂
MW: 222,712 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12963843
CAS-Nummer: 943060-59-1