1-Methylazetidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 709 CHF
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Formel: C₄H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849029
CAS-Nummer: 959957-92-7
UN: 1760
ADR: 8,III