3-Azetidinone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Azetidin-3-one hydrochloride
OR308018-25G
APOSOR308018-25GEA
90.5
CHF
APOSOR308018-25G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Formel:
C₃H₆ClNO MW: 107,54 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861742 CAS-Nummer: 17557-84-5 |