3-Methyl-3-oxetanamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
OR308009-1G OR308009-5G
APOSOR308009-1GEA 133 CHF
APOSOR308009-1G APOSOR308009-5G
3-Methyl-3-oxetanamin 97%
3-Methyl-3-oxetanamin
Formel: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111713
CAS-Nummer: 874473-14-0