4-Chlor-8-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307971-5G
APOSOR307971-5GEA 117 CHF
APOSOR307971-5G
4-Chlor-8-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Melting Pt: 80…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00272401
CAS-Nummer: 64951-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III