4-Chlor-7,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 212 CHF
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Chlor-7,8-dimethylchinolin
4-Chloro-7,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Melting Pt: 61…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 181950-53-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III