4-Chlor-6-ethoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307967-1G
OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA
390
CHF
APOSOR307967-1G
APOSOR307967-5G
4-Chlor-6-ethoxychinolin
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09787733 CAS-Nummer: 103862-63-1 |