4-Chlor-6,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307965-1G
APOSOR307965-1GEA
115
CHF
APOSOR307965-1G
4-Chlor-6,8-dimethylchinolin
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN MW: 191,6568 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00087699 CAS-Nummer: 196803-72-2 |