4-Chlor-2,7,8-trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307962-1G OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA 361 CHF
APOSOR307962-1G APOSOR307962-5G
4-Chlor-2,7,8-trimethylchinolin
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 78509-29-2