4-Chlor-2,5,7-trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307960-1G
OR307960-5G
APOSOR307960-1GEA
361
CHF
APOSOR307960-1G
APOSOR307960-5G
4-Chlor-2,5,7-trimethylchinolin
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
63136-64-1 |