4-Amino-8-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307958-1G
OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA
418
CHF
APOSOR307958-1G
APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylchinolin
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08754055 CAS-Nummer: 657391-86-1 |