4-Amino-7-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR307953-1GEA
542
CHF
APOSOR307953-1G
4-Amino-7-methoxy-2-methylchinolin
4-Amino-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09787723 CAS-Nummer: 66735-41-9 |