4,6-Dichlor-8-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307931-1G
OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA
202
CHF
APOSOR307931-1G
APOSOR307931-5G
4,6-Dichlor-8-methylchinolin
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
948292-34-0 |