2-Chlor-7-methoxy-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307925-1G OR307925-5G
APOSOR307925-1GEA 361 CHF
APOSOR307925-1G APOSOR307925-5G
2-Chlor-7-methoxy-3-methylchinolin
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787682
CAS-Nummer: 132118-45-7