2,6,8-Trimethyl-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307882-1G
OR307882-5G
APOSOR307882-1GEA
351
CHF
APOSOR307882-1G
APOSOR307882-5G
2,6,8-Trimethyl-4-chinolinol
2,6,8-Trimethyl-4-chinolinol
Formel:
C₁₂H₁₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15644-93-6 |