2,5,8-Trimethyl-3-chinolincarbonsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307879-1G OR307879-5G
APOSOR307879-1GEA 351 CHF
APOSOR307879-1G APOSOR307879-5G
2,5,8-Trimethyl-3-chinolincarbonsäureethylester
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₅H₁₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 110139-48-5