4-Amino-5,8-dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307863-1G OR307863-5G
APOSOR307863-1GEA 332 CHF
APOSOR307863-1G APOSOR307863-5G
4-Amino-5,8-dichlor-2-methylchinolin
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669724
CAS-Nummer: 917562-04-0