4-Amino-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307859-1G
OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA
401
CHF
APOSOR307859-1G
APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylchinolin
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669719 CAS-Nummer: 51617-12-0 |