4,6-Dichlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307856-1G
OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA
226
CHF
APOSOR307856-1G
APOSOR307856-5G
4,6-Dichlor-2-methylchinolin
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272372 CAS-Nummer: 53342-53-3 |