8-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 262 CHF
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
8-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Melting Pt: 106…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437572
CAS-Nummer: 892874-60-1