6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR30784-250MG
APOSOR30784-250MGEA
229
CHF
APOSOR30784-250MG
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₄ MW: 192,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425719 CAS-Nummer: 55403-35-5 |