6-Chloro-4-quinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
OR307839-1G OR307839-5G
APOSOR307839-1GEA 29.3 CHF
APOSOR307839-1G APOSOR307839-5G
6-Chloro-4-quinolinol
6-Chloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024011
CAS-Nummer: 23432-43-1