2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307828-1G
APOSOR307828-1GEA 415 CHF
APOSOR307828-1G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03045343
CAS-Nummer: 483287-37-2