7-Chlor-2,4-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 351 CHF
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chlor-2,4-dimethylchinolin
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 88499-96-1