4-Chlor-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307821-1G
OR307821-5G
APOSOR307821-1GEA
149
CHF
APOSOR307821-1G
APOSOR307821-5G
4-Chlor-2,8-dimethylchinolin
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272352 CAS-Nummer: 32314-39-9 |