2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30772-1G OR30772-250MG OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA 840 CHF
APOSOR30772-1G APOSOR30772-250MG APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100052
CAS-Nummer: 220340-46-5