6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR30771-1G OR30771-50MG OR30771-250MG OR30771-500MG OR30771-2.5G
APOSOR30771-1GEA 401 CHF
APOSOR30771-1G APOSOR30771-50MG APOSOR30771-250MG APOSOR30771-500MG APOSOR30771-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100044
CAS-Nummer: 1215727-89-1