tri-Ammoniumcitrat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylatAmmoniumcitrat tribasischCitronensäure Triammoniumsalz
APOSOR30760-500GEA 69.8 CHF
APOSOR30760-500G
tri-Ammoniumcitrat 97+%
tri-Ammoniumcitrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5