2-(2-Pyridinyl)-1H-benzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: AI-4-88
OR30756-25G
APOSOR30756-25GEA 131 CHF
APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridinyl)-1H-benzimidazol 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Formel: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005586
CAS-Nummer: 1137-68-4