Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
OR307547-1G OR307547-250MG
APOSOR307547-1GEA 1050 CHF
APOSOR307547-1G APOSOR307547-250MG
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Boc-3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682617
CAS-Nummer: 148257-06-1