3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307538-1G
OR307538-10G
OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA
27.9
CHF
APOSOR307538-1G
APOSOR307538-10G
APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formel:
C₇H₉NO₂S MW: 171,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00152178 CAS-Nummer: 18389-46-3 |