4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 731 CHF
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10699229
CAS-Nummer: 884855-68-9