2-Amino-4-methylchinolin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307522-1G OR307522-5G
APOSOR307522-1GEA 401 CHF
APOSOR307522-1G APOSOR307522-5G
2-Amino-4-methylchinolin Hydrochlorid
2-Amino-4-methylchinolin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700220
CAS-Nummer: 1171502-08-1