2-Amino-6-methoxy-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 411 CHF
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylchinolin
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272514
CAS-Nummer: 203506-30-3