4-Brom-8-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 291 CHF
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Brom-8-chlorchinolin
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700233
CAS-Nummer: 927800-40-6