4-Brom-7-chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307507-5G
APOSOR307507-5GEA 145 CHF
APOSOR307507-5G
4-Brom-7-chlorchinolin
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07700232
CAS-Nummer: 98519-65-4