4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-5-azaindole
OR30747-5G OR30747-10G
APOSOR30747-5GEA 207 CHF
APOSOR30747-5G APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781160
CAS-Nummer: 60290-21-3