6-Brom-3-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 88.9 CHF
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Brom-3-methyl-1H-indazol
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08272244
CAS-Nummer: 7746-27-2