(3-Bromphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G OR3074-500G
APOSOR3074-100GEA 81.9 CHF
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G APOSOR3074-500G
(3-Bromphenyl)essigsäure 98%
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 308
Melting Pt: 98…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004330
CAS-Nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1