1H-Indazol-7-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 33.2 CHF
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00464298
CAS-Nummer: 81382-46-9