4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 149 CHF
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂ClN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114991
CAS-Nummer: 400752-98-9