1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30728-100MG OR30728-250MG
APOSOR30728-100MGEA 50.6 CHF
APOSOR30728-100MG APOSOR30728-250MG
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870060
CAS-Nummer: 1000576-28-2