2-Cyclopropylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyclopropyl-phenylamine
OR307255-1G OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA 248 CHF
APOSOR307255-1G APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylanilin
2-Cyclopropylanilin
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00604193
CAS-Nummer: 3158-73-4