1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-indazole-7-carboxylate
OR30721-1G OR30721-250MG OR30721-5G
APOSOR30721-1GEA 323 CHF
APOSOR30721-1G APOSOR30721-250MG APOSOR30721-5G
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109404
CAS-Nummer: 1092351-84-2