1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 1-methyl-1H-indazole-6-carboxylate
OR30720-1G
OR30720-250MG
APOSOR30720-1GEA
31.4
CHF
APOSOR30720-1G
APOSOR30720-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11109403 CAS-Nummer: 1007219-73-9 |