Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
OR30718-1G OR30718-250MG
APOSOR30718-1GEA 40.1 CHF
APOSOR30718-1G APOSOR30718-250MG
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,1986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109402
CAS-Nummer: 1071428-42-6