Methyl-1H-indazol-7-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR30717-5G
OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA
73.1
CHF
APOSOR30717-5G
APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat 98%
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,1720 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371608 CAS-Nummer: 755752-82-0 |