(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 158 CHF
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 104…110 °C/40mmHg
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II