(R)-(-)-1,2-Propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307150-100G OR307150-25G OR307150-500G
APOSOR307150-100GEA 42.9 CHF
APOSOR307150-100G APOSOR307150-25G APOSOR307150-500G
(R)-(-)-1,2-Propandiol 98%
(R)-(-)-1,2-Propandiol
Formel: C₃H₈O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066248
CAS-Nummer: 4254-14-2